Globe stirrer couplings, BOLA
Lieferant: Bohlender
C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 194 CHF
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Globe stirrer couplings, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Diese POM-Kupplungen sind ideal zum Ausgleichen eines Achsenversatzes von Rührer und Rührschaft. Geeignet für Glas, Metall oder Bola-Rührschäfte. Beide Modelle sind für Drehzahlbereiche von bis zu 1200 min-1 geeignet und können sowohl für die Rotation nach links als auch nach rechts eingesetzt werden.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig von −20 °C bis +110 °C
  • Einfache Montage durch Klemmringverschraubung
  • Vom Anwender in der Länge kürzbare Aufnahme (Länge 90 mm)
  • Max. Achsenversatz 10 mm
Leistungsstarke Kraftübertragung von bis zu 300 Ncm.
Powerful transmission of up to 300 Ncm.