Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Steelite™ work, FW09
Lieferant: Portwest
FW09BKR48 FW09BKR41 FW09BKR42 FW09BKR37 FW09BKR38 FW09BKR39 FW09BKR40 FW09BKR43 FW09BKR44 FW09BKR45 FW09BKR46 FW09BKR47
PRTWFW09BKR48EA 50.6 CHF
PRTWFW09BKR48 PRTWFW09BKR41 PRTWFW09BKR42 PRTWFW09BKR37 PRTWFW09BKR38 PRTWFW09BKR39 PRTWFW09BKR40 PRTWFW09BKR43 PRTWFW09BKR44 PRTWFW09BKR45 PRTWFW09BKR46 PRTWFW09BKR47
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Steelite™ work, FW09
Schuhe und Stiefel
Öl- und benzinabweisende Zwei-Dichten-Außensohle. Antistatisches Schuhwerk entspricht allen aktuellen Standards ist mit seiner starken und flexiblen Konstruktion ideal für Industriekleidung.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
Für Fliesenleger, Klempner und Teppichleger geeignet
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S1P, SRA.