Arbeitsstiefel, pull-on, Nicht-Sicherheitsgummstiefel O4, FD90
Lieferant: Portwest
FD90GNR45 FD90GNR39 FD90GNR42 FD90GNR47 FD90GNR48 FD90GNR43 FD90GNR44 FD90GNR40 FD90GNR41 FD90GNR46
PRTWFD90GNR45EA 106 CHF
PRTWFD90GNR45 PRTWFD90GNR39 PRTWFD90GNR42 PRTWFD90GNR47 PRTWFD90GNR48 PRTWFD90GNR43 PRTWFD90GNR44 PRTWFD90GNR40 PRTWFD90GNR41 PRTWFD90GNR46
Arbeitsstiefel, pull-on, Nicht-Sicherheitsgummstiefel O4, FD90
Schuhe und Stiefel
Antistatisches, leichtes Schuhwerk und lang anhaltendem Tragekomfort für den ganzen Tag. Ideal für leichte Arbeiten und in der Freizeit. Obermaterial und Sohle bestehen aus langlebigem, atmungsaktivem PU-Material und sorgen für gesunde Füße.
  • Energieabsorbierender Sitzbereich
  • 100% wasserdicht Füße bleiben warm und trocken
  • SRC - rutschhemmende Laufsohle verhindert Ausrutschen und Stolpern auf Keramik- und Stahloberflächen
  • Sohle beständig gegen Kraftstoff und Öl
  • Kälteisolierung
  • 100% Metallfrei
Komfortables Fußbett, leichte PU-Konstruktion für Komfort und Stabilität.
Farbe: Grün
Zertifizierungen: EN ISO 20347, CI, FO