Flammfeste Polohemden, lange Ärmel, Modaflame™, FR10
Lieferant: Portwest
FR10NARL FR10NARM FR10NARXXXL FR10NAR4XL FR10NAR5XL FR10NARS FR10NARXS FR10NARXL FR10NARXXL
PRTWFR10NARLEA 101 CHF
PRTWFR10NARL PRTWFR10NARM PRTWFR10NARXXXL PRTWFR10NAR4XL PRTWFR10NAR5XL PRTWFR10NARS PRTWFR10NARXS PRTWFR10NARXL PRTWFR10NARXXL
Flammfeste Polohemden, lange Ärmel, Modaflame™, FR10
Arbeitskleidung
Praktisch bei kühlerem Wetter und ideal für Arbeiter in Industrien, die Hitze ausgesetzt sind. Das stilvolle Design des Kleidungsstücks verfügt über eine Knopfleiste mit drei Knöpfen und einen gerippten Kragen und Manschetten.
  • Die inhärenten Flammschutzeigenschaften lassen beim Waschen nicht nach
  • Außenmaterial: Modaflame™-Strick
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit vom Körper wegleitet und den Träger kühl, trocken und komfortabel hält
Hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Farbechtheit und Schrumpfung. Stoff mit UPF-Bewertung 50+ blockiert 98 % der UV-Strahlen. Flammhemmende Rippbündchen für zusätzliche Sicherheit.
Gewicht: 200 g/m²
Zertifizierungen: EN 1149 -5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Klasse 1, CE-CAT III, ASTM F1959/F1959M-12 (Ebt=4.3 Cal/cm² (HAF=66%))