Warnschutzparkas "Extreme", S590
Lieferant: Portwest
S590ORRL S590ORRM S590ORRS S590ORRXL S590ORRXXL S590ORRXXXL S590YERL S590YERM S590YERS S590YERXL S590YERXXL S590YERXXXL
PRTWS590ORRLEA 179 CHF
PRTWS590ORRL PRTWS590ORRM PRTWS590ORRS PRTWS590ORRXL PRTWS590ORRXXL PRTWS590ORRXXXL PRTWS590YERL PRTWS590YERM PRTWS590YERS PRTWS590YERXL PRTWS590YERXXL PRTWS590YERXXXL
Warnschutzparkas "Extreme", S590
Arbeitskleidung
Dieser Premium-Parka bietet hervorragenden Komfort bei jedem Wetter und ist für maximale Leistung entwickelt. Diese Jacken sind nach höchsten Standards wasserdicht und atmungsaktiv und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, darunter sechs Taschen für ausreichend Stauraum und einen hochwertigen Zwei-Wege-Reißverschluss über die gesamte Länge.
  • Wasserdichte, verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Wasser
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit
  • Doppelte Windschutzpatte schützt gegen Elemente
  • Bündchen mit Klettverschluss für einen sicheren Sitz
  • Anti-Dochteffekt-Band am Saum
  • Acht Taschen bieten viel Stauraum
Ein zusätzlicher Reißverschluss ermöglicht das Einzippen einer Fleecejacke für zusätzliche Wärme bei Bedarf. Das mikroporöse Gewebe bietet außergewöhnliche Dehneigenschaften und sorgt so für hervorragende Flexibilität für den Träger. Die äußere Stoffoberfläche ist zum Schutz vor Wasser- und Ölflecken mit einem Texpel-Finish behandelt.
Außenmaterial: Portwest PWR™ (200 g)
Futterstoff: 100% Polyesternetz (60 g)
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 3; RIS-3279-TOM ISSUE 1 (NUR ORANGE); EN 343:2019 Klasse 4:3 R WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs
Verpackung: 12 pro Box.