Sicherheits-Halbstiefel, Slipper, Steelite™ MICROFIBRE, FW83
Lieferant: Portwest
Steelite™
PRTWFW83BKR39EA 67.1 CHF
PRTWFW83BKR39 PRTWFW83BKR38 PRTWFW83BKR37 PRTWFW83BKR48 PRTWFW83BKR47 PRTWFW83BKR36 PRTWFW83BKR35 PRTWFW83BKR46 PRTWFW83BKR45 PRTWFW83BKR44 PRTWFW83BKR43 PRTWFW83BKR42 PRTWFW83BKR41 PRTWFW83BKR40
Sicherheits-Halbstiefel, Slipper, Steelite™ MICROFIBRE, FW83
Schuhe und Stiefel
Antistatische Laborschuhe hergestellt aus qualitativ hochwertiger, wasserabweisender Mikrofaser, mit gepolsterten Laschen sowie öl- und hitzebeständiger (200 °C) Einzeldichte-PU-Laufsohle. Für die Verwendung in Reinräumen, der medizinischen oder lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet.
  • Gepolsterte Laschen bieten den ganzen Tag lang Komfort
  • Stoßdämpfender Fersenbereich
  • Maschinenwaschbar bei 30 °C
  • Selbstreinigende Sohle zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Diese Schuhe verwenden keine tierischen Produkte oder Nebenprodukte.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S2, SRC