Firmen-Verkehrsjacken, S437
Lieferant: Portwest
S437NARM S437NARS S437NARXXL S437NARXXXL S437NARL S437NARXL
PRTWS437NARMEA 97.1 CHF
PRTWS437NARM PRTWS437NARS PRTWS437NARXXL PRTWS437NARXXXL PRTWS437NARL PRTWS437NARXL
Firmen-Verkehrsjacken, S437
Arbeitskleidung
Diese Verkehrsjacken sind für das Tragen bei schlechtem Wetter konzipiert und bieten hervorragenden wasserdichten Schutz.
  • Wasserdichte Jacke hält den Träger trocken und schützt ihn vor schlechten Witterungsbedingungen
  • Verschweißte Nähte bieten zusätzlichen Schutz
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Wärme im Inneren zu halten
  • Sturmpatten auf der Vorderseite schützen vor schlechten Wetterbedingungen
  • Schnelle und einfache Verwendung dank Zwei-Wege-Reißverschluss.
  • Vier Taschen für ausreichend Stauraum
  • Mehrzwecktaschen bieten reichlich Stauraum
  • Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Veredelungszugang für Firmenbranding
  • 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, PU-beschichtet
Gewicht (Futterstoff aus Polyester): 60 g/m²
Gewicht (Füllstoff aus Polyester): 170 g/m²
Gewicht (Außenstoff): 190 g/m²
Zertifizierungen: CE zertifiziert, EN 343:2019 Klasse 3:1 X WP 15,000 mm, EN 342 0,349 m². K/W (B), 2, X
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten Waschen bei höchstens 40 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, chemisch reinigen, bügeln und auswringen.