Fleecejacken, Aran ladies F282
Lieferant: Portwest
F282WHRL F282WHRM F282WHRS F282WHRXL F282WHRXS F282WHRXXL
PRTWF282WHRLEA 42.6 CHF
PRTWF282WHRL PRTWF282WHRM PRTWF282WHRS PRTWF282WHRXL PRTWF282WHRXS PRTWF282WHRXXL
Fleecejacken, Aran ladies F282
Arbeitskleidung
Das Aran Ladies Fleece bietet eine stilvolle und schmeichelhafte Passform. Die perfekte Ergänzung für jede Arbeitsgarderobe.
  • Hergestellt aus weichem, leichtem 100% Polyester
  • Anti-Pill-Finish, hoher Komfort und Haltbarkeit
  • Allwetterschutz
  • Vier Reißverschlusstaschen für ausreichend Stauraum
  • Verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • Gewicht: 280 g
Unterschiedliche Stoffgewichte bieten Vielseitigkeit und Auswahl im gesamten Sortiment und stellen sicher, dass für jeden Bedarf das passende Kleidungsstück dabei ist, von der zusätzlichen Schichtung bis hin zum vollständigen Outdoor-Schutz.
Zertifizierungen: EN 14058 Klasse 1.