Schutzhelme, Expertbase, PW50
Lieferant: Portwest
PW50BKR PW50ORR PW50GNR
PRTWPW50BKREA 15.5 CHF
PRTWPW50BKR PRTWPW50ORR PRTWPW50GNR
Schutzhelme, Expertbase, PW50
Schutzhelme Schutzhelme
Hochdichter Polypropylen-Schalenhelm mit 4-Punkt-Kunststoff-Gurtsystem. Schnallenverstellung von 55 bis 62 cm.
  • Seitliche Verformung
  • Elektrische Eigenschaften (440 V AC)
  • Elektrische Isolierung bis 1000 V AC oder 1500 V DC (EN 50365)
  • Größenverstellung durch Schnalle für einfaches Anpassen
  • Weiches Schaumstoff-Schweißband inbegriffen
Material: PP, PE.
Zertifizierungen: CE-CAT III, EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440 V, EN 50365 Klasse:0
Bestellinformation:
Lieferumfang: Weiches Schweißband inklusive.