Schutzhelm mit integrierter Schutzbrille
Lieferant: 3M
V9C
MMMAV9CEA 27.3 CHF
MMMAV9C
Schutzhelm mit integrierter Schutzbrille
Schutzbrillen
Diese V9C-Schutzbrille mit klaren Gläsern kann zum Schutz vor Partikeln und UV-Strahlung an 3M-Schutzhelmen befestigt werden.
  • Bietet Augenschutz vor Partikeln und UV
  • Lässt sich leicht an 3M Schutzhelmen befestigen
  • Langlebige kratz- und beschlagfreie Linsenbeschichtung hilft, physische Schäden und Beschlagen zu minimieren
  • Einfach einzustellen für eine gute Passform
  • Gesichtsschildkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 F
Hard hat integrated safety glasses, V9C, feature a unique design that allows them to slide easily between the hard hat shell and headband, fitting closely to the wearer’s cheeks to provide protection.
Zertifizierungen: EN 166:2001