Hochglänzende doppelseitige Bodenpads, Scotch-Brite™
Lieferant: 3M
Scotch-Brite™
MMMACLSH430EA 1650 CHF
MMMACLSH430
Hochglänzende doppelseitige Bodenpads, Scotch-Brite™
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Scotch-Brite™ High Shine doppelseitige Bodenpads senken die Kosten, ohne den Glanz zu beeinträchtigen. Sie reinigen und polieren Marmor-, Terrazzo-, Kunststoff- und Betonböden nicht nur auf Hochglanz, sondern halten auch dreimal länger als vergleichbare Bodenpads, was zu erheblichen Gesamtkosteneinsparungen führt.
  • High Shine Floor Pads für Böden mit mittlerem Glanz in gutem Ausgangszustand; reinigt und poliert Böden auf brillanten Glanz
  • Präzisionsgefertigt, um dreimal länger zu halten als bestehende einseitige Hochleistungs-Bodenpads
  • Doppelseitig, um Kosten und Materialverbrauch zu reduzieren
Wirksam auf den meisten beschichteten und unbeschichteten Hartböden, einschließlich VCT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton. Nur mit Wasser oder neutralem Reiniger verwenden.