Schutzbrillen, SecureFit™ 400 Serie
Lieferant: 3M
SF401SGAF-RED SF401SGAF-BLU SF401SGAF-BLUF SF403SGAF-YEL SF406SGAF-BLA SF407SGAF-BLU
MMMASF401SGAF-REDEA 22 CHF
MMMASF401SGAF-RED MMMASF401SGAF-BLU MMMASF401SGAF-BLUF MMMASF403SGAF-YEL MMMASF406SGAF-BLA MMMASF407SGAF-BLU
Schutzbrillen, SecureFit™ 400 Serie
Schutzbrillen
SecureFit™ Schutzbrillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie, weite und flexible Brillenbügel, weiche, verstellbare Nasenpads, kratzfeste, rahmenlose, graue Linsen aus Polykarbonat, erstklassiger Schutz gegen Beschlagen. Diese leichten Brillen sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Druckverteilung mit der 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie
  • Zusätzlicher Tragekomfort durch weiche, verstellbare Nasenpads
  • Das flache und flexible Bügeldesign bietet einen guten Seitenschutz und kann mit Gehörschutzkapseln kombiniert werden
  • Das umschließende