Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
CORE-35F-521EA 740 CHF
CORE-35F-521 CORE-35F-530 CORE-35F-546 CORE-35F-1021 CORE-35F-1030 CORE-35F-1046 CORE-35F-1521 CORE-35F-1530 CORE-35F-1546 CORE-35F-21GD CORE-35F-30GD CORE-35F-46GD
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore C18 sind sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Vielzahl von LC-Anwendungen entwickelt wurden. Diese dicht gebundene Octadecylphase kann zur Trennung von sauren, basischen und neutralen Molekülen auf Basis hydrophober Retentionsmechanismen verwendet werden.
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Hocheffiziente Trennungen vergleichbar mit Sub-2-µm-Packungen, aber geringerer Gegendruck
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie