Partikelfiltrierende Einweg-Atemschutzmasken, FFP2, OP-Air Pro®
Lieferant: Kolmi-Hopen
OP-Air Pro®
HOPEM52110S-WHEA 797 CHF
HOPEM52110S-WH HOPEM52010-WH50 HOPEM52210-WH50 113-9933
Partikelfiltrierende Einweg-Atemschutzmasken, FFP2, OP-Air Pro®
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese für den Schutz vor gefährlichen Infektionskrankheiten entwickelten partikelfiltrierenden FFP2-Halbmasken bieten Schutz der Klasse NR D vor festen und flüssigen Aerosolen.
  • Kategorie III und Medizinprodukt der Klasse I PSA
  • Bakterielle Filtrationseffizenz (BFE) von über 98%
  • Einweg, unsteril
  • Ultraschall-verschweißt
  • Synthetische Gummi-Kopfband
  • Latexfrei
Diese Faltmasken besitzen eine Innen-/Außenschicht aus Polypropylen-Spinnvlies mit einem Filter aus Meltblown-Polypropylen. Ein Nasenstück aus Polypropylen und Eisen ermöglicht eine sichere Anpassung. Die Masken bieten 8 Stunden effektiven Schutz vor Partikeln und Staub und können auch zum Schutz vor nicht-toxischen Feststoffen und flüssigen Aerosolen verwendet werden.
Farbe: Weiß.
Zertifizierungen: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. EN 14683:2014 Typ IIR.