VWR®, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, beflockt
Lieferant: VWR Collection
112-5656EA 51.9 CHF
112-5656 112-5652 112-5653 112-5654 112-5655
VWR®, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, beflockt
Handschuhe
Handschuhe aus einer speziell formulierten Acrylnitril-Butadien-Verbindung, die ausgezeichneten Schutz gegen eine große Bandbreite von Chemikalien bietet, einschließlich starker Reinigungsmittel, Fetten, Ölen, der meisten Lösungsmittel und Säuren.
  • Bessere Abrieb-, Schnitt- und Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu Naturkautschuk-Handschuhen
  • Längere Haltbarkeit und Tragedauer als Naturkautschuk-Handschuhe
  • Enthalten keine Latexproteine
  • Strukturierte Handinnenflächen und Finger für ausgezeichnete Griffsicherheit unter feuchten und trockenen Bedingungen
  • Baumwoll-