VWR®, Digitaler LCD-Rotationsverdampfer
Lieferant: VWR Collection
531-1365EA 3860 CHF
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, Digitaler LCD-Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Dies ist ein unverzichtbares Instrument für den Einsatz in chemischen Laboren zur effizienten und schonenden Entfernung von Lösungsmitteln aus Proben durch Verdampfung. Es bietet eine hervorragende Destillationslösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Das digitale Display zeigt sowohl die Drehzahl als auch die Heiztemperatur an, für eine optimale Kontrolle aller Destillationsprozesse
  • Der automatische Motorlift bringt den Verampferkolben im Falle eines Stromausfalls in eine sichere Position
  • 5-l-Heizbad mit breitem Temperaturbereich (Umgebungstemperatur bis