Diese baumwollgefütterten Nitrilhandschuhe bieten hervorragenden Schutz vor einer Vielzahl von Lösungsmitteln, Ölen und Säuren.
- Biologisch abbaubar dank Eco Best Technology® (EBT)
- Baumwollfutter absorbiert Schweiß und erhöht den Komfort
- Schützt Hand und Arm und bietet Komfort und Sensitivität
- Grob strukturierte Oberfläche sorgt für hervorragenden Grip
- Undurchlässig für Arbeiten in feuchter oder fettiger Umgebung
- Kein Latexallergierisiko
Nitril schützt vor dem Endringen von Ölen, Kohlenwasserstoffen und Fetten. Das ergonomische Design bildet die natürliche Form der Hand nach.
Anwendungen: Chemischer Pflanzenschutz, Umgang mit Pflanzen und Gemüse, Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, Aufbringen von Beschichtungen, Obst- und Gemüseverarbeitung, Hotel- und Gaststättengewerbe, Geschirrspülen und Hygiene, Abwaschen/Reinigen, Mechanische Instandhaltung, Transport und Lagerung von Chemikalien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4112X); EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016; Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. GreenCircle zertifiziert. Ergebnisse des biologischen Abbauversuchs gemäß der Norm ASTM D5526.
Verpackung: 12 Paar pro Polybeutel. Der Spender besteht aus zu 85% recyceltem Karton, der Umkarton zu 90% aus recyceltem Material.