Nitril-Handschuhe, Showa 7502PF
Lieferant: Showa
7502PFL 7502PFM 7502PFS 7502PFXL 7502PFXS 7502PFXXL
112-6594EA 54.3 CHF
112-6594 112-6595 112-6596 112-6597 112-6598 112-6599
Nitril-Handschuhe, Showa 7502PF
Handschuhe
Der 7502PF Einweghandschuh aus Nitril wurde für empfindliche Haut entwickelt und ist puder-, latex- und accelerator-frei.
  • Biologisch abbaubar
  • Beidhändig tragbar
  • Das 0,06 mm starke Nitril bietet guten Schutz vor einer Vielzahl von chemischen Gefahren.
  • Großer Spender: 180/200 Handschuhe pro Spender
Durch die Verwendung der Eco Best Technology ® von SHOWA zersetzen sich diese Handschuhe schneller in biologisch aktiven Mülldeponien.
Empfohlene Anwendungen: Umschlag von Pflanzen und Gemüse, Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, Landwirtschaft, Lebensmittelverpackung und -umschlag,
Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung, Waschen und Reinigung
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type C (KT), EN 374-5 VIRUS; Cat. III
Food contact approved. GreenCircle certified. Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526.
Verpackung: 200 gloves per dispenser (size XXL: 180 gloves per dispenser). The dispenser is made of 85 % recycled cardboard, the outer carton is made of 90 % recycled material.