Nitril-Handschuhe, Showa 7500PF
Lieferant: Showa
7500PFXXL 7500PFL 7500PFM 7500PFS 7500PFXL 7500PFXS
112-6593EA 31.9 CHF
112-6593 112-6588 112-6589 112-6590 112-6591 112-6592
Nitril-Handschuhe, Showa 7500PF
Handschuhe
Der mit SHOWAs revolutionärer Eco Best Technology® (EBT) entwickelte Nitril-Einweghandschuh SHOWA 7500PF ist biologisch abbaubar und erreicht in einem Labor eine biologische Abbaubarkeit von 82% in 386 Tagen.
  • Rollrand verhindert das Eindringen von Schmutz
  • Das puder- und latexfreie Design reduziert das Risiko von Unbehagen und Allergien.
  • Die texturierte Grifffläche erleichtert Arbeiten bei Nässe und macht sie sicherer
  • Verbesserte Beweglichkeit
Empfohlene Anwendungen: Umgang mit komplizierten Teilen. Biotechnologie
Heimtierfutterherstellung, Waschen undMore Product Information