Nitril-Handschuhe Showa 6112PF
Lieferant: Showa
6112PFEBTL 6112PFEBTM 6112PFEBTS 6112PFEBTXL 6112PFEBTXS 6112PFEBTXXL
BEST6112PFEBTLEA 31.7 CHF
BEST6112PFEBTL BEST6112PFEBTM BEST6112PFEBTS BEST6112PFEBTXL BEST6112PFEBTXS BEST6112PFEBTXXL
Nitril-Handschuhe Showa 6112PF
Handschuhe
Diese vielseitigen, biologisch abbaubaren Einweghandschuhe bieten Sensibilität und Fingerfertigkeit. Das nur 0,10 mm dicke Nitril ist außerdem wasserdicht und bietet extremen Komfort während langen Tragezeiten.
  • Leichtgewichtig, nicht verstärkt
  • Ungepudert
  • Latexfrei um allergischen Reaktionen vorzubeugen
  • Weicher Griff
Durch die Verwendung der Eco Best Technology ® von SHOWA sind die 6112PFs vollständig umweltfreundlich und zersetzen sich laut Labortests in nur 386 Tagen um 82%.
Für Lebensmittel zugelassen sind diese Handschuhe ideal zur Nahrungszubereitung, zur Verwendung in Laboratorien und allgemeine Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT); EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III
Food contact approved. GreenCircle certified. ASTM D5526
Verpackung: 100 gloves per dispenser. The dispenser is made of 85% recycled cardboard, the outer carton is made of 90% recycled material.