Avantor® Hichrom HI-17 HT, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI90-25-010-15EA 655 CHF
HI90-25-010-15 HI90-25-010-30 HI90-25-015-15 HI90-25-015-30 HI90-25-025-15 HI90-25-025-30 HI90-32-010-10 HI90-32-010-15 HI90-32-010-30 HI90-32-015-15 HI90-32-015-30 HI90-32-025-15 HI90-32-025-30 HI90-53-010-10 HI90-53-010-15 HI90-53-010-30 HI90-53-015-15 HI90-53-015-30 HI90-53-017-30 HI90-53-025-15 HI90-53-025-30 HI90-10-010-10 HI90-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-17 HT, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Säule für allgemeine Anwendungen bei hohen Temperaturen. Ideal für Bestätigungsanalysen, ideal als hoch polare Dimension in GCxGC-HT-Konfigurationen.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.