Avantor® Hichrom HI-DEX G-01, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI74-25-015-15EA 1420 CHF
HI74-25-015-15 HI74-25-015-25 HI74-25-015-30 HI74-25-015-50 HI74-25-015-60 HI74-25-025-15 HI74-25-025-25 HI74-25-025-30 HI74-25-025-50 HI74-25-025-60 HI84-10-010-10 HI84-10-010-5 HIGCHI74-15-015-30
Avantor® Hichrom HI-DEX G-01, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Einzigartige Selektivität für die Trennung von Enantiomeren. Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.