Avantor® Hichrom HI-DEX DAC Gamma, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI67-25-015-15EA 990 CHF
HI67-25-015-15 HI67-25-015-25 HI67-25-015-30 HI67-25-015-50 HI67-25-015-60 HI67-25-025-15 HI67-25-025-25 HI67-25-025-30 HI67-25-025-50 HI67-25-025-60 HI79-10-010-10 HI79-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX DAC Gamma, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.