Avantor® Hichrom HI-OVW, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI94-32-015-15EA 1090 CHF
HI94-32-015-15 HI94-32-010-15
Avantor® Hichrom HI-OVW, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.