Avantor® Hichrom HI-DEX DMT Beta, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI71-25-015-15EA 990 CHF
HI71-25-015-15 HI71-25-015-25 HI71-25-015-30 HI71-25-015-50 HI71-25-015-60 HI71-25-025-15 HI71-25-025-25 HI71-25-025-30 HI71-25-025-50 HI71-25-025-60 HI83-10-010-10 HI83-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX DMT Beta, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.