Avantor® Hichrom HI-DEX DMP Beta, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI70-25-015-15EA 990 CHF
HI70-25-015-15 HI70-25-015-25 HI70-25-015-30 HI70-25-015-50 HI70-25-015-60 HI70-25-025-15 HI70-25-025-25 HI70-25-025-30 HI70-25-025-50 HI70-25-025-60 HI82-10-010-10 HI82-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX DMP Beta, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.