Avantor® Hichrom HI-50, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI35-18-010-40EA 1350 CHF
HI35-18-010-40 HI35-20-010-100 HI35-20-010-105 HI35-20-010-40 HI35-20-010-50 HI35-20-010-60 HI35-20-020-100 HI35-20-020-105 HI35-20-020-40 HI35-20-020-50 HI35-20-020-60 HI35-25-020-100 HI35-25-020-105 HI35-25-020-30 HI35-25-020-50 HI35-25-020-60 HI35-25-025-100 HI35-25-025-105 HI35-25-025-30 HI35-25-025-50 HI35-25-025-60 HI35-32-020-100 HI35-32-020-105 HI35-32-020-30 HI35-32-020-50 HI35-32-020-60 HI35-32-025-100 HI35-32-025-105 HI35-32-025-30 HI35-32-025-50 HI35-32-025-60 HI35-18-010-10 HI35-18-010-20 HI35-20-010-10 HI35-20-010-20 HI35-20-020-20
Avantor® Hichrom HI-50, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Hoch polare Phase, ideal für die detaillierte Trennung von FAMEs und Dioxin-Isomeren.
  • Phasenzusammensetzung: 50% Cyanopropyl, 50% Methylpolysiloxan
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.