Avantor® Hichrom HI-XMLB, GC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Hichrom
HI20-25-025-60EA 1920 CHF
HI20-25-025-60 HI20-25-025-30 HI20-25-050-30 HI20-32-025-60 HI20-32-050-60 HI20-32-025-30 HI20-32-050-30 HI20-53-150-30 HI20-18-018-30 HI20-25-025-15 HI20-25-015-60 HI20-18-018-20 HI20-25-015-30 HI20-25-100-30 HI20-20-033-25 HI20-25-010-30 HIGCHI20-18-018-40 HI20-25-010-15 HI20-53-150-15
Avantor® Hichrom HI-XMLB, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Proprietäre stationäre Phase mit niedriger Polarität und geringer Blutung; gute Wahl für Pestizide, Herbizide, polychlorierte Biphenyle (PCBs) und polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs). Ideal für GC/MS-Anwendungen und ist auch eine ausgezeichnete Wahl als Bestätigungssäule für halbflüchtige Umweltanalysen.
  • Phasenzusammensetzung: kreuzgebundene proprietäre Phase mit geringer Polarität
  • Lange Lebensdauer
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.