Anti-Rutsch Bodenklebebänder
Lieferant: Brady
078184 078189
BRDY078184EA 186 CHF
BRDY078184 BRDY078189
Anti-Rutsch Bodenklebebänder
Klebebänder
Anti-Rutsch-Bänder (Anti-Rutsch-Klebebänder) helfen, das Ausrutschen und Herunterfallen auf nassen oder rutschigen Böden zu verhindern.
  • Widersteht −40 bis 70 °C
  • Dicke 0,66 mm
  • Permanenter Acrylkleber
Das robuste, laminierte Polyesterband hat eine selbstklebende Rückseite und ist mit Tausenden von Partikeln aus strapazierfähigem Aluminiumoxidkorn beschichtet. Anti-Rutsch-Klebeband haftet dauerhaft auf sauberen, trockenen Böden, widersteht Fett und Öl und funktioniert im Innen- und Außenbereich. Anti-Rutsch-Klebeband ist in einer Vielzahl von Farben und Größen erhältlich, um all Ihren Bodenmarkierungsanforderungen gerecht zu werden.