Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43840.0100 5.43840.0250
5.43840.0100EA 147 CHF
5.43840.0100 5.43840.0250
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Melting Pt: 650
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 12,08806