Avantor® Hichrom HI-FFAP EXT, GC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Hichrom
HI44-32-150-30EA 719 CHF
HI44-32-150-30 HI44-18-040-20 HI44-32-100-50 HI44-32-010-10 HI44-25-100-30 HI44-53-100-15 HI44-53-025-30 HI44-53-150-75 HI44-25-050-10 HI44-10-040-15 HI44-18-018-50 HI44-18-020-20 HI44-10-040-10 HI44-25-025-50 HI44-53-200-15 HI44-20-020-20 HI44-53-200-10 HI44-53-250-10 HI44-53-250-15 HI44-20-040-50 HI44-32-100-60 HI44-32-050-15 HI44-25-050-15 HI44-20-010-60 HI44-20-100-40 HI44-32-050-10 HI44-15-015-5 HI44-53-025-15 HI44-53-100-30 HI44-18-018-40 HI44-53-100-30G5 HI44-20-040-40 HI44-25-100-105 HI44-25-050-105 HI44-20-020-10 HI44-25-010-50 HI44-32-150-15 HI44-25-100-15 HI44-25-100-10 HI44-20-040-60 HI44-32-150-10 HI44-20-010-50 HI44-20-100-50 HI44-53-150-60 HI44-32-050-50 HI44-25-050-30 HI44-25-025-30 HI44-32-050-105 HI44-25-025-30G5 HI44-05-005-2.5 HI44-32-025-10 HI44-32-300-10 HI44-25-025-15G5 HI44-25-010-60 HI44-15-015-10 HI44-53-250-30 HI44-18-040-10 HI44-32-300-15 HI44-53-200-30 HI44-32-025-15 HI44-32-010-60 HI44-20-010-40 HI44-25-025-105 HI44-20-100-60 HI44-15-015-15 HI44-32-050-30 HI44-53-050-15 HI44-53-100-50 HI44-18-018-60 HI44-25-025-60G5 HI44-32-150-105 HI44-10-020-10 HI44-18-020-10 HI44-53-050-10 HI44-53-010-30 HI44-10-020-15 HI44-15-015-20 HI44-53-010-10 HI44-32-100-10 HI44-53-200-60 HI44-53-010-15 HI44-10-040-5 HI44-18-040-60 HI44-32-010-50 HI44-05-005-2 HI44-53-150-30 HI44-25-010-30 HI44-18-020-60 HI44-53-100-60 HI44-25-025-10 HI44-10-010-10 HI44-25-050-50 HI44-18-018-10 HI44-25-025-15 HI44-32-100-105 HI44-53-250-50 HI44-32-300-30 HI44-32-025-30 HI44-20-020-60 HI44-53-200-50 HI44-53-025-60 HI44-15-015-30 HI44-10-010-5 HI44-25-100-60 HI44-20-010-20 HI44-20-010-10 HI44-32-050-60 HI44-05-005-5 HI44-53-150-50 HI44-25-050-60 HI44-53-100-75 HI44-53-050-30 HI44-32-100-15 HI44-53-250-60 HI44-20-020-50 HI44-32-100-30 HI44-53-150-15 HI44-10-020-5 HI44-25-100-50 HI44-18-040-40 HI44-53-025-50 HI44-20-100-10 HI44-32-010-30 HI44-53-150-10 HI44-32-300-50 HI44-32-025-50 HI44-32-300-105 HI44-32-025-105 HI44-18-020-40 HI44-20-040-10 HI44-32-150-60 HI44-20-020-40 HI44-53-200-75 HI44-53-250-75 HI44-32-010-105 HI44-53-050-60 HI44-10-010-15 HI44-18-040-50 HI44-20-100-20 HI44-32-300-60 HI44-32-025-60 HI44-32-010-15 HI44-25-025-60 HI44-25-010-15 HI44-53-100-10 HI44-18-018-20 HI44-18-020-50 HI44-20-040-20 HI44-53-050-50 HI44-32-150-50 HI44-20-040-25
Avantor® Hichrom HI-FFAP EXT, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Sehr beliebte Nitroterephthalsäure-modifizierte Polyethylenglykol-(PEG)-Säule mit hoher Polarität für die Analyse von freien Fettsäuren, Phenolen, Alkoholen und Glykolen über einen erweiterten Temperaturbereich.
  • Phasenzusammensetzung: Kreuzgebundenes Nitroterephthalsäure-modifiziertes Polyethylenglykol (PEG) für erweiterte Temperaturen
  • Lange Lebensdauer
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.