Pyridin, EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Azabenzene, Azine
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 206 CHF
1.94601.0500 1.94601.4000
Pyridin, EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Pyridine
Formel: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0.982 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 17 °C
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM