Etikettendrucker, BSP61
Lieferant: Brady
710949 711040
BRDY710949EA 8470 CHF
BRDY710949 BRDY711040
Etikettendrucker, BSP61
Drucker Label Printers
Das BSP™61 Druck- und Etikettiersystem bietet eine vollautomatische Etikettierlösung entlang der ganzen Produktionslinie. Es kombiniert einen Thermotransfer-Etikettendrucker mit einem automatischen Applikator und wurde dazu entwickelt, um Etiketten in fast allen Anwendungen konsistent zu drucken, genau zu positionieren und anzubringen.
  • Druckgeschwindigkeit ist 250 mm/s
  • Die interne Speicherkapazität beträgt 64 MB mit RAM/Flash von 8 MB
  • Einfarbig
  • Entwickelt für die Verarbeitung von bis zu 7000 Etiketten pro Tag
Es beseitigt die Probleme der Automatisierung der Etikettenanbringung, um eine zuverlässige Verfolgung und Verfolgung ohne Einschneiden des Trägermaterials, eine saubere Aufnahme, kein Ausbluten des Klebstoffs, kein Kräuseln des Etiketts und Genauigkeit zu gewährleisten.
Anwendungen mit höheren Stückzahlen wie Leiterplattenkennzeichnung, Komponenten- und Produktkennzeichnung in anspruchsvollen Branchen wie der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie.
Grenzwerte für Etikettenabmessungen: Maximale Breite 114 mm, minimale Breite 10 mm, minimale Höhe 8 mm.
Bestellinformation: Weitere Informationen zu verfügbaren Applikatoren oder anderem Zubehör; Wenden Sie sich an Ihren Avantor-Vertreter.