N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87077.230EA 91.9 CHF
87077.230 87077.290 87077.320
N-Ethyldiisopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %