Butyllithium 2.5M in Hexan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36949.AD H36949.AE H36949.9Z
H36949.ADEA 99.7 CHF
H36949.AD H36949.AE H36949.9Z
Butyllithium 2.5M in Hexan
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Flash-Pt: -21°C (-6°F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I