Methyllithium 1.6M in Diethylether
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Stickstoff in wiederverschliessbaren AcroSeal®-Flaschen verpackt
H36516.9Z
H36516.AE
H36516.9ZEA
391
CHF
H36516.9Z
H36516.AE
Methyllithium 1.6M in Diethylether
Methyllithium
Formel:
CH₃Li Flash-Pt: –17°C (1°F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008253 CAS-Nummer: 917-54-4 EINECS: 213-026-4 UN: 3394 ADR: 4.2,I |