Etikettendrucker mit Brady Workstation LAB Suite, BMP™ 51
Lieferant: Brady
BRDY306856EA 1390 CHF
116-0950 BRDY306856
Etikettendrucker mit Brady Workstation LAB Suite, BMP™ 51
Drucker Label Printers
Der BMP™51 Etikettendrucker ist ein kompakter, vielseitiger, tragbarer Drucker mit integrierter Bluetooth®-Technologie für den kabellosen Einsatz.
  • 300 dpi
  • Einfarbig
  • Zu den Anwendungen gehören: Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Datenkommunikation und Audio, Etiketten für visuelle Ausrüstung, Kennzeichnung im Bereich Elektronik, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichung und Kennzeichnung von Schalttafeln
Dieser Etikettendrucker mit einem Druckkopf mit 300 dpi kann professionelle, beständige Etiketten mit einer Breite von bis zu 38,10 mm drucken. Er kann für Endlos- und vorgestanzte Etiketten eingesetzt werden. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 25,40 mm/Sekunde. Mit dem integrierten Schneider, leicht einsetzbaren Kassetten und 3 verschiedenen Akkuoptionen ist der BMP™51 Etikettendrucker eine leistungsstarke Lösung für das Erstellen von Etiketten direkt vor Ort. Der BMP™51 verfügt für den „Stand-alone“-Betrieb über eine vollwertige QWERTY-Tastatur. Der BMP™51 Etikettendrucker eignet sich ideal für verschiedene Kennzeichnungszwecke, wie elektrischer Bereich, Datenkommunikation, Sicherheit und Gebäude, Produkt- und Schalttafelherstellung sowie Labore. Der BMP™51 wird mit der Brady Workstation-Suite zur Produkt- und Kabelkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können. Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zum Erstellen von Etiketten für die Produkt- und Kabelkennzeichnung.
Passende Materialien: FreezerBondz Polyester; Schrumpfschläuche aus Polyolefin, wärmeschrumpfend; metallisiertes Polyester; Nylongewebe; Polyester; Polyethylen-Anhänger; Polypropylen; Polypropylen-Anhänger; reflektierendes Band; selbstlaminierendes Polyester; selbstlaminierendes Vinyl; StainerBondz Polyester; manipulationssicheres Vinyl; Vinyl; Vinyl-Gewebe. Barcodetyp: Code 39 und 128, weitere über Software. Manuelles Schneiden; Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags; Mit Etikettenaufbewahrung.
Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch.
Lieferumfang: Der Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit Lithium-Ionen-Akku, USB-Kabel, AC-Adapter mit EU- oder UK-Netzkabel, Produkt-CD, CD mit Brady-Druckertreibern, Kurzanleitung, Bluetooth-Netzwerkkarte, Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung und einer Kassette MC1-1000-422 geliefert.