Melamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 45.7 CHF
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamin 99%
Melamin
Formel: C₃H₆N₆
Melting Pt: 354 °C (dec.)
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: ≥ 280 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006055
CAS-Nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %