Desisopropylatrazin, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Atrazindesisopropyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
36628-250MGEA 165 CHF
36628-250MG
Desisopropylatrazin, Supelco®
Desisopropylatrazin
Formel: C₅H₈ClN₅
MW: 173,6 g/mol
CAS-Nummer: 1007-28-9