Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
B21697.0B
B21697.18
B21697.30
B21697.0BEA
845
CHF
B21697.0B
B21697.18
B21697.30
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion ≥97%
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion
Purity: 97%
CAS No.: 839-90-7
Molecular Formula: C9H15N3O6
Formula Weight: 261.24
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD00003549
Formel:
C₉H₁₅N₃O₆ Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa) Melting Pt: 136…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003549 CAS-Nummer: 839-90-7 EINECS: 212-660-9 |