Cyanursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
8.20358.0005EA 24.7 CHF
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
Cyanursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyanursäure
Formel: C₃H₃N₃O₃
Dichte: 2.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082990
CAS-Nummer: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 320 - 330 °C (decomposition)
Molar Mass 129.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.0001 Pa (25 °C)
Density 2.5 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.0 (H2O, 20 °C) (saturated solution)