Cyanursäure
Lieferant: Lovibond
Synonyms:
1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
511370BT
511371BT
LOVI511370BTEA
42.6
CHF
LOVI511370BT
LOVI511371BT
Cyanursäure
Cyanursäure
Formel:
C₃H₃N₃O₃ MW: 129.08 g/mol Dichte: 2.5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00082990 CAS-Nummer: 108-80-5 EINECS: 203-618-0 Merck Index: 13,02728 |