2,3-Dimethylthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H31641.03
H31641.06
H31641.03EA
151
CHF
H31641.03
H31641.06
2,3-Dimethylthiophen ≥97%
2,3-Dimethylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 632-16-6
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 26° (79°F)
Boiling Point: 142°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00130081
Formel:
C₆H₈S MW: 112,2 g/mol Siedepunkt: 142 °C Melting Pt: –49 °C Dichte: 1.0021 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 26 °C (79 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130081 CAS-Nummer: 632-16-6 EINECS: 211-170-2 ADR: 3,III |