4-Nitropyridin-N-oxid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Nitropyridine N-oxide
B21404.14
B21404.22
B21404.14EA
98.2
CHF
B21404.14
B21404.22
4-Nitropyridin-N-oxid ≥97%
4-Nitropyridin-N-oxid
Purity: 97%
CAS No.: 1124-33-0
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 124331
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006206
Formel:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140,1 g/mol Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa) Melting Pt: 158…163 °C Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006206 CAS-Nummer: 1124-33-0 EINECS: 214-395-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |