Koffein
Lieferant: LATOXAN
Achtung
L9080-10 L9080-50
LATOL9080-10EA 0 CHF
LATOL9080-10 LATOL9080-50
Koffein
Koffein
Formel: C₈H₁₀N₄O₂
Melting Pt: 235…239 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005758
CAS-Nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM