Methylenblau
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Achtung
Synonyms: Methylthioniniumchlorid3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchloridN,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid
720-1047EA 145 CHF
720-1047
Methylenblau
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Melting Pt: 180 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
IVDLogo