Methylenblau Reag. Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59270.0010 1.59270.0100
1.59270.0010EA 95.9 CHF
1.59270.0010 1.59270.0100
Methylenblau Reag. Ph. Eur., Supelco®
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Melting Pt: 180 °C
Dichte: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C (decomposition)
Molar Mass 319.86 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)