1,3-Propansulton 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
131420250 131420010 131421000
ACRO131420250EA 52 CHF
ACRO131420250 ACRO131420010 ACRO131421000
1,3-Propansulton 97%
1,3-Propansulton
Formel: C₃H₆O₃S
MW: 122.14 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 30…33 °C
Dichte: 1.392 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005355
CAS-Nummer: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %