Tetrahydro-4H-pyran-4-on 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
189440050 189440250
ACRO189440050EA 121 CHF
ACRO189440050 ACRO189440250
Tetrahydro-4H-pyran-4-on 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %