Untersuchungshandschuhe, Nitril, Microflex® LifeStar™ EC 93-868
Lieferant: Ansell
93-868/6.5-7 93-868/7.5-8 93-868/8.5-9 93-868/9.5-10 93-868/10.5-11 93-868/11.5-12
ANSE93-868/6.5-7EA 53.3 CHF
ANSE93-868/6.5-7 ANSE93-868/7.5-8 ANSE93-868/8.5-9 ANSE93-868/9.5-10 ANSE93-868/10.5-11 ANSE93-868/11.5-12
Untersuchungshandschuhe, Nitril, Microflex® LifeStar™ EC 93-868
Handschuhe
Diese Nitrilhandschuhe bieten zwei Schichten zuverlässigen Barriereschutz gegen gefährliche Substanzen und den Umgang mit Hochriskopatienten.
  • Zweischichtiges, zweifarbiges Design für zwei Schutzschichten
  • Getestet auf Schutz vor gefährlichen Chemikalien
  • Erweiterter Barriereschutz (AQL 0,65)
  • Antihaft- und nicht schäumende Eigenschaften für weniger Störungen und höhere Produktivität
Empfohlene Anwendungen: Verabreichung von Medikamenten; Inspektion, Auswahl, Teileprüfung; Probenentnahme und -verarbeitung; Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Zertifizierungen: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Verpackung: 100 Handschuhe/ Spender. 90 Handschuhe/Spender für Größe 11,5 - 12.